Learn More
Tebipenem Pivoxil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tebipenem Pivoxil |
| CAS | 161715-24-8 |
| Fórmula molecular | C22 H31 N3 O6 S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-','(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester','(4R,5S,6S)-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-','(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester','[4R-[4α,5β,6β(R*)]]-, L 084, Orapenem, Tebipenem pivoxil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31N3O6S2/c1-11-15-14(12(2)26)18(27)25(15)16(19(28)30-10-31-20(29)22(3,4)5)17(11)33-13-8-24(9-13)21-23-6-7-32-21/h11-15,26H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)SC3CN(C3)C4=NCCS4 |
| Nombre IUPAC | (4R,5S,6S)-3-[1-(4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il)azetidin-3-il]sulfanil-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxilato de 2,2-dimetilpropanoiloximetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 497.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 497.1654 |