Learn More
Tebipenem pivoxil, MedChemExpress
Código de producto. 16428286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428286 100 mg 100 miligramos
16418478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0396
MedChemExpress Tebipenem pivoxil (L084) is an orally active antibiotic against a variety of pathogenic bacteria. Tebipenem pivoxil binds penicillin-binding protein (PBP), thereby inhibiting cell wall synthesis.
Tebipenem pivoxil (L084) is an orally active antibiotic against a variety of pathogenic bacteria. Tebipenem pivoxil binds penicillin-binding protein (PBP), thereby inhibiting cell wall synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebipenem pivoxil
Forma física Solid
CAS 161715-24-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31N3O6S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo L084
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (301.43 mM)
SMILES O=C(C(N1C2=O)=C(SC3CN(C4=NCCS4)C3)[C@H](C)[C@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C)OCOC(C(C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 497.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.63
Porcentaje de pureza 98.0%