Learn More
Tebipenem, MedChemExpress
Código de producto. 16488288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488288 10 mg 10 miligramos
16474177 50 mg 50 miligramos
16420728 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0076
MedChemExpress Tebipenem is an orally available carbapenem antibiotic, shows broad-spectrum activity against Gram-positive and -negative bacteria, except for Pseudomonas aeruginosa.
Tebipenem is an orally available carbapenem antibiotic, shows broad-spectrum activity against Gram-positive and -negative bacteria, except for Pseudomonas aeruginosa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebipenem
Forma física Solid
CAS 161715-21-5
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21N3O4S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LJC 11036
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (86.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (18.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1C2=O)=C(SC3CN(C4=NCCS4)C3)[C@H](C)[C@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C)O
Peso molecular (g/mol) 383.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.49
Porcentaje de pureza 98.0%