Learn More
Reactivo de Tebbe, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657664 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10657664 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426061000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (olefinación ), ácido Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebbe reagent
Nombre de nota 0.5M solution in toluene
CAS 67719-69-1, 108-88-3
Color De morado a rojo
Densidad 0.9270g/mL
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C13H18AlClTi
Número MDL MFCD00151575
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 9228
Gravedad específica 0.927
Sinónimo Bis(cyclopentadienyl-micron-chloro(dimethylaluminum-micron-methylenetitanium
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.62
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tebbe reagent, 0.5M solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.