Learn More
Reactivo de Tebbe, solución de 0,5 M en tolueno, Thermo Scientific™
Código de producto. 17535535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:5 mL
Código de producto.
17535535 Cantidad:5 mL
1 options
Código de producto. 17535535 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Vector alfa TEBBEREAGENT
Nombre del producto químico o material Reactivo de Tebbe
CAS 67719-69-1, 108-88-3
% mín. CAS 15%, 85%
% máx. CAS 15%, 85%
Color De color rojo oscuro a morado
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H18AlClTi
Número MDL 00151575
Cantidad 5 mL
Fieser 17-69
Índice Merck 15-9228
Información de solubilidad Reacts with water
Clave InChI HIVIAXIRSNAVAD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Ti+4].C[Al](C)[CH2-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Nombre IUPAC Cloruro de titanio(4+) (dimetilalumanilo)metanuro bis(ciclopenta-2,4-dien-1-uro)
Peso molecular (g/mol) 284.59
Forma física Solución