Learn More
Tebanicline dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Tebanicline dihydrochloride (Ebanicline dihydrochloride) is a nAChR modulator with potent, orally effective analgesic activity. It inhibits the binding of cytisine to α4β2 neuronal nAChRs with a Ki of 37 pM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tebanicline dihydrochloride |
| CAS | 209326-19-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H13Cl3N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ebanicline dihydrochlorideABT-594 dihydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (368.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.20 mM) |
| SMILES | [H]Cl.ClC(C=C1)=NC=C1OC[C@@H]2NCC2.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 271.57 |
| Mostrar más |