Learn More
Skytec Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Código de producto. 17862164
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6.5/7, Pequeño
7.5/8, M
8.5/9, L
9.5/10, XL
10.5/11, 2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
17862164 7.5/8, M paquete de 100
17822174 6.5/7, Pequeño paquete de 100
17862174 8.5/9, L paquete de 100
17852174 9.5/10, XL paquete de 100
17882174 10.5/11, 2XL paquete de 100
5 options
Código de producto. 17862164
Marca: Skytec SKYTEAL2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves are premium performance, powder-free, nitrile single use disposable glove. Extremely strong and offers greater chemical and puncture resistance than regular nitrile disposables.
  • 100% premium quality nitrile, thickness 0.12 mm
  • Resistant to oils, acids and many chemicals
  • Up to four times the puncture resistance of latex
  • Powder-free, non-sterile
  • Lightweight and comfortable with a ‘second skin’ feel
  • Food safe
  • Category III, EN374 and EN455 approved
  • AQL 1.5
  • Latex free
  • Thickness 0.12 mm (6 g)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CAT III
Certificaciones/conformidad (Europa) EN374
Chlorinated Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Tamaño 7.5/8, M
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO9001:2015
Cantidad 100 Pk.
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm