Learn More
JULABO Enfriador Peltier TE400
Descripción
- Funcionan sin refrigerantes y, por tanto, son muy respetuosos con el medio ambiente. Al mismo tiempo, los enfriadores fiables contribuyen a reducir los costes operativos y la huella ecológica gracias a su funcionamiento energéticamente eficiente.
- El TE400 utiliza menos componentes móviles, como compresores, para refrigeración. Esto hace que requiera relativamente poco mantenimiento y sea menos susceptible al desgaste. El enfriador Peltier ofrece una capacidad de enfriamiento de hasta 400 W y una capacidad de bombeo de hasta 7 L/min e impresiona por su alta estabilidad de temperatura para una amplia gama de aplicaciones diferentes.
- Alta estabilidad de temperatura
- Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente con bajo consumo de energía
- Funcionamiento económico gracias a la alta eficiencia energética y al bajo consumo de energía.
- Pantalla táctil para una fácil operación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Comunicaciones | RS232 |
| Tipo de condensador | Refrigerada por aire |
| Capacidad de refrigeración | 0,4 kW a 20 °C |
| Caudal | 7/ l/min |
| Para utilizar con (equipo) | Ideal para tareas sencillas de control de temperatura en laboratorios e instalaciones de investigación. |
| Tipo de bomba | Bomba centrífuga |
| Intervalo de temperatura | De -5 °C a +40 °C |
| Tipo | Chiller con recirculación |
| Requisitos eléctricos | 100/230 V 50/60 Hz |