Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10153393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153393 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
10638593 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
10409123 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10153393 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2475100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
  • La solución 10X contiene 100 mM de tris y 10 mM de EDTA
  • Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TE de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
  • Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-EDTA (TE), 10X Solution
Nombre de nota pH 7.6
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Color Incolora
pH 7.4 to 8.1
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave.
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Sinónimo TE
Grado Biología molecular