Learn More
Tampón TE, pH 8,0, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455059 250 mL 250 ml
15445059 125 mL 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62745.AK
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Trizma is used in the formulation of buffer solutions in the pH range between 7.5 and 8.5. Tris buffer solutions are widely used in cell and molecular biology for processes such as protein and nucleic acid extraction and purification. Tris-EDTA (TE) buffer solution, pH 8.0 may also be used as a washing buffer. TE buffer is often used to store DNA and RNA while protecting it from degradation. Some protocols use TE 10:0.1 with 0.1 mM EDTA to reduce the interaction of the EDTA with downstream applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trizma se utiliza en la formulación de soluciones de tampón en el rango de pH entre 7,5 y 8,5. Las soluciones de tampón Tris se utilizan ampliamente en biología celular y molecular para procesos como la extracción y purificación de proteínas y ácidos nucleicos. La solución de tampón Tris-EDTA (TE), pH 8,0, también puede usarse como tampón de lavado. El tampón TE se utiliza a menudo para almacenar ADN y ARN mientras se protege de la degradación. Algunos protocolos utilizan TE 10:0,1 con 0,1 mM de EDTA para reducir la interacción del EDTA con aplicaciones posteriores.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
200 mM Tris-HCl con 20 mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00236359
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material TE buffer
Nombre de nota RNAse free
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.