Learn More
Tampón TE, pH 7,4, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433039 250 mL 250 ml
15423039 125 mL 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60234.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.26€
    96.65€ / 250 ml
    Ahorro 18.61€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA. It is used for storing and diluting DNA and RNA. Treatment with TE buffer enhances the staining intensity of antibodies in the immunohistochemical detection of certain proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón TE es una solución tampón utilizada comúnmente en procedimientos en los que participan el ADN o el ARN. Se utiliza para almacenar y diluir ADN y ARN. El tratamiento con tampón TE mejora la intensidad de tinción de los anticuerpos en la detección inmunohistoquímica de ciertas proteínas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
200 mM Tris-HCl con 20 mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00236359
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TE buffer
Nombre de nota RNAse free
Color Sin designar
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.