Learn More
Tampón TE, pH 7,4, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423039 125 mL 125 ml
15433039 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 15423039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60234.=E
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA. It is used for storing and diluting DNA and RNA. Treatment with TE buffer enhances the staining intensity of antibodies in the immunohistochemical detection of certain proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón TE es una solución tampón utilizada comúnmente en procedimientos en los que participan el ADN o el ARN. Se utiliza para almacenar y diluir ADN y ARN. El tratamiento con tampón TE mejora la intensidad de tinción de los anticuerpos en la detección inmunohistoquímica de ciertas proteínas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
200 mM Tris-HCl con 20 mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00236359
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material TE buffer
Nombre de nota RNAse free
Color Sin designar
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 125 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.