Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón TE, (20X), pH 8,0, esterilizado en autoclave
Código de producto. 15424779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424779 250 mL 250 ml
15434779 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424779 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62388.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.28€
    53.65€ / 250 ml
    Ahorro 11.63€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Solución tampón comúnmente utilizada en procedimientos que implican ADN o ARN. El tampón TE funciona para solubilizar el ADN o el ARN mientras lo protege de la degradación. Este tampón se utiliza con diferentes valores de pH, y se ha convertido en el tampón estándar para el almacenamiento de ácidos nucleicos.
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA.  TE buffer functions to solubilize DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00236359
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TE buffer
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Fully miscible in water.