Learn More
Tampón TE, pH 7,6, sin ARNasa
Código de producto. 15444689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444689 250 mL 250 ml
15434689 125 mL 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62285.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24€
    95.65€ / 250 ml
    Ahorro 18.59€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA.  TE buffer functions to solubilize DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón TE es una solución tampón utilizada comúnmente en procedimientos en los que participan el ADN o el ARN. El tampón TE funciona para solubilizar el ADN o el ARN mientras lo protege de la degradación. Este tampón se utiliza con diferentes valores de pH y se ha convertido en el tampón estándar para el almacenamiento de ácidos nucleicos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
200 mM Tris-HCl con 20 mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00236359
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TE buffer
Nombre de nota RNAse free
pH 7.6
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.