Learn More
Tampón TE, pH 7,6, sin ARNasa
Product Code. 15434689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Unit Size:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15434689 125 mL 125 ml
15444689 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15434689 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62285.=E
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA.  TE buffer functions to solubilize DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón TE es una solución tampón utilizada comúnmente en procedimientos en los que participan el ADN o el ARN. El tampón TE funciona para solubilizar el ADN o el ARN mientras lo protege de la degradación. Este tampón se utiliza con diferentes valores de pH y se ha convertido en el tampón estándar para el almacenamiento de ácidos nucleicos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
200 mM Tris-HCl con 20 mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00236359
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material TE buffer
Nombre de nota RNAse free
pH 7.6
Forma física Líquido
Cantidad 125 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.