Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón TE, (20X), pH 7,4, esterilizado en autoclave
Código de producto. 15423449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423449 500 mL 500 ml
15413449 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423449 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60738.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL MFCD00236359
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TE buffer
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico