Learn More
Tampón TE, solución 1X, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15661509 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15661509 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15875228 10 x 1 mL Frascos Nalgene paquete de 10
15875418 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15661509 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75893.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.64€
    64.65€ / 100 ml
    Ahorro 13.99€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Use directly to resuspend and/or dilute purified DNA or RNA | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Se utiliza directamente para volver a suspender y/o diluir el ADN o ARN purificado.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TE Buffer
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Envase Frascos Nalgene
Grado Biología molecular