Learn More
Hoefer™ Piezas de repuesto y accesorios de la unidad de transferencia TE: Casetes
Product Code. 12004807
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tanque de transferencia TE 42, TE 62
Unidad de transferencia de mini tanque TE 22
Tipo:
Casete de gel
Cassette con bisagras
Unit Size:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Tipo Unit Size
12004807 Unidad de transferencia de mini tanque TE 22 Casete de gel cada uno
10437884 Unidad de transferencia de mini tanque TE 22 Casete de gel 1 PCS
12004757 Tanque de transferencia TE 42, TE 62 Cassette con bisagras cada uno
10331095 Tanque de transferencia TE 42, TE 62 Cassette con bisagras cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12004807 Supplier Hoefer™ Supplier No. TE24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    122.50€ / paquete de 1
    Ahorro 6.50€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con el depósito de transferencia TE62 Standar con cámara de refrigeración
  • Accesorios y piezas de repuesto para TE62
Specifications
Para utilizar con (equipo) Unidad de transferencia de mini tanque TE 22
Tipo Casete de gel
Incluye 1 conjunto de casete, 2 esponjas de espuma de 3 mm de espesor y 1 esponja de espuma de 6 mm de espesor