Learn More
TDZD-8, MedChemExpress
Código de producto. 16465266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465266 100 mg 100 miligramos
16464358 10 mg 10 miligramos
16420687 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11012
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM; TDZD-8 shows less potent activities against Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA, and PKC, with all IC50s of >100 μM.
TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM
Specifications
Nombre del producto químico o material TDZD-8
Forma física Solid
CAS 327036-89-5
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GSK-3β Inhibitor I NP 01139
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.92 mM)
SMILES O=C(N1CC2=CC=CC=C2)N(C)SC1=O
Peso molecular (g/mol) 222.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Porcentaje de pureza 99.54%