Learn More
Tocris Bioscience™ TDI 11861
Código de producto. 18054702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18054702 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18054702 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8036/5
Soluble adenylyl cyclase inhibitor
TDI 11861 is a potent and selective soluble adenylyl cyclase (sAC) inhibitor (IC50 values are 3.3 nM and 5.5 nM in biochemical and cellular assays, respectively; Kd = 1.4 nM). Inhibits cellular sAC-specific cAMP accumulation (IC50 = 7 nM) and blocks sperm capacitation in vitro. Cell permeable, not cytotoxic and suitable for both in vivo and in vitro use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R)-4-[2-[2-[[3-(2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinyl)-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl]phenoxy]ethyl]-3-morpholinemethanol
CAS 2857049-72-8
Cantidad 5 mg
Objetivo Adenylyl Cyclase Inhibitors
Fórmula molecular C22H25ClF2N6O3
Pureza 98%