Learn More
Tocris Bioscience™ tDHU, acid
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18796586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18796586 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18796586 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7773/50
Functionalized cereblon ligand for PROTAC development
tDHU, acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a benzoic acid functional handle for ready conjugation to a linker/target protein ligand.
Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC® Degrader R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-(tetrahydro-2,4-dioxo-1(2 H)-pyrimidinyl)benzoic acid
CAS 2377643-37-1
Cantidad 50 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C12H12N2O4
Pureza 0.95
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.