Learn More
Tocris Bioscience™ tDHU, acid
Descripción
tDHU, acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a benzoic acid functional handle for ready conjugation to a linker/target protein ligand.
Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC® Degrader R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-3-(tetrahydro-2,4-dioxo-1(2 H)-pyrimidinyl)benzoic acid |
| CAS | 2377643-37-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Degrader Building Blocks |
| Fórmula molecular | C12H12N2O4 |
| Pureza | 0.95 |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?