Learn More
Ebro Electronic™ Termómetro TDC 150
Código de producto. 10708053
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10708053 De -50 °C a +150 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 10708053 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13401611
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetro,°C /°F-conmutable
Therm. (Longitud de la aguja: 120 mm, diámetro 3 mm), puntiaguda, cable tef de 1,5 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva EMC 2014/30/UE; EN 61326-1:2013; Directiva RoHS 2011/65/UE; Reglamento de compatibilidad electromagnética 2016 BS EN 61326-1:2013; Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos
Diámetro de la sonda (métrico) 3,5 mm
Visualizar cotas 7 mm
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones: Medición de temperatura, laboratorio, monitorización de procesos,
Altura (métrico) 85 mm
Longitud (métrico) 24 mm
Longitud de la sonda (métrico) 125 mm
Modelo TDC 150
Tipo de sonda Puntiagudo de acero inoxidable
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 0.08 kg
Tipo de producto Termómetro de bajo coste
Almacenamiento de datos Ninguno
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated No
Duración de la batería Aprox. 5.000 horas
Batería, tipo Litio LR44
Exactitud ± 1 °C
Immersion Length 60 mm
Pantalla Pantalla LCD de 7 mm
Anchura (métrico) 26 mm