Learn More
TD-198946, MedChemExpress
Código de producto. 16492787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492787 50 mg 50 miligramos
16486856 100 mg 100 miligramos
16476708 10 mg 10 miligramos
16461539 1 mg 1 miligramo
16439267 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15642
MedChemExpress TD-198946, a thienoindazole derivative, is a potent chondrogenic agent.
TD-198946, a thienoindazole derivative, is a potent chondrogenic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TD-198946
CAS 364762-86-7
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H22N4O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (58.03 mM)
SMILES O=C(C1=C2CCC3=C(N(C)N=C3)C2=C(OC4=CC=C(OCC5=NC6=CC=CC=C6C=C5)C=C4)S1)N
Peso molecular (g/mol) 482.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.55
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation