Learn More
TD-106, MedChemExpress
Código de producto. 16461087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461087 50 mg 50 miligramos
16454828 10 mg 10 miligramos
16447577 5 mg 5 miligramos
16405626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114406
MedChemExpress TD-106 is a cereblon (CRBN) modulator, which can be used for targeted protein degradation. BRD4 PROTACs with TD-106 induce BRD4 degradation.
TD-106 is a cereblon (CRBN) modulator, which can be used for targeted protein degradation. BRD4 PROTACs with TD-106 induce BRD4 degradation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TD-106
CAS 2250288-69-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (457.46 mM)
SMILES NC1=CC=CC(N=NN2C3CCC(NC3=O)=O)=C1C2=O
Peso molecular (g/mol) 273.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.25
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death