Learn More
TCS7010, MedChemExpress
Código de producto. 16454087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16454087 50 mg 50 miligramos
16450628 5 mg 5 miligramos
16438188 10 mg 10 miligramos
16427936 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16454087
Marca: Medchem Express HY70061
MedChemExpress TCS7010 is a potent and highly selective Aurora A inhibitor with with an IC50 of 3.4 nM.
TCS7010 is a potent and highly selective Aurora A inhibitor with with an IC50 of 3.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS7010
Forma física Solid
CAS 1158838-45-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H31ClFN7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (85.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)NC2=C(F)C=NC(NC3=CC=C(C=C3)CC(N4CCN(CC4)CC)=O)=N2)NC5=CC=CC=C5Cl
Peso molecular (g/mol) 588.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.08
Porcentaje de pureza 99.22%