Learn More
Tocris Bioscience™ TCS PIM-1 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18085472 10 mg 10 miligramos
18035972 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085472 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2979/10
Selective, ATP-competitive Pim-1 kinase inhibitor
ATP-competitive Pim-1 kinase inhibitor that displays selectivity over Pim-2 and MEK1/2 (IC50 values are 50, > 20000 and > 20000 nM for Pim-1, Pim-2 and MEK1/2 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491871-58-0
Fórmula molecular C18H11BrN2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS PIM-1 1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.2
Pureza >98%
Peso molecular 367.20