Learn More
TCS PIM-1 1, MedChemExpress
Código de producto. 16477458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477458 10 mg 10 miligramos
16423487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477458 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18086
MedChemExpress TCS PIM-1 1 (SC 204330) is a potent, selective and ATP-competitive Pim-1 kianse inhibitor with an IC50 of 50 nM, displays good selectivity over Pim-2 and MEK1/MEK2 (IC50s >20000 nM).
TCS PIM-1 1 (SC 204330) is a potent, selective and ATP-competitive Pim-1 kianse inhibitor with an IC50 of 50 nM, displays good selectivity over Pim-2 and MEK1/MEK2 (IC50s >20000 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS PIM-1 1
CAS 491871-58-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H11BrN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo SC 204330
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (272.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(N2)=CC(C3=CC=CC=C3)=C(C#N)C2=O)C=C(Br)C=C1
Peso molecular (g/mol) 367.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.2
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease