Learn More
TCS-OX2-29, MedChemExpress
Código de producto. 16495757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495757 5 mg 5 miligramos
16489586 50 mg 50 miligramos
16484326 100 mg 100 miligramos
16413028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100452
MedChemExpress TCS-OX2-29 is a potent, high affinities and selective orexin-2 receptor (OX2R) antagonist with an IC50 value of 40 nM and a pKI value of 7.5. TCS-OX2-29 displays ∼250-fold selectivity for OX2 over OX1.
TCS-OX2-29 is a potent, high affinities and selective orexin-2 receptor (OX2R) antagonist with an IC50 value of 40 nM and a pKI value of 7.5. TCS-OX2-29 displays ∼250-fold selectivity for OX2 over OX1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS-OX2-29
CAS 372523-75-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H31N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.89 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (62.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)[C@H](NCC1=CC=NC=C1)C(N2CC3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 397.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.51
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease