Learn More
TCS JNK 5a, MedChemExpress
Código de producto. 16422957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422957 50 mg 50 miligramos
16416898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15881
MedChemExpress TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS JNK 5a
Forma física Solid
CAS 312917-14-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N2OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo JNK Inhibitor IX
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51 mg/mL (153.42 mM)
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)NC3=C(C#N)C(CCCC4)=C4S3
Peso molecular (g/mol) 332.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.42
Porcentaje de pureza 98.96%