Learn More
Tocris Bioscience™ TCS ERK 11e
Beskrivelse
Potent and selective extracellular signal-related kinase 2 (ERK2) inhibitor (Ki values are <2, 395, 540 and 852 nM for ERK2, GSK-3, Aurora Kinase A and Cdk2 respectively). Potently blocks proliferation of HT29 cells (IC50 = 48 nM). Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | TCS ERK 11e |
| CAS | 896720-20-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C24H20Cl2FN5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.35 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 500.355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?