Learn More
TCS 5861528, Tocris Bioscience™
Descripción
TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively). Attenuates diabetic hypersensitivity in an in vivo rat model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TCS 5861528 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.42 |
| Porcentaje de pureza | >98% |