Learn More
TCS 359, MedChemExpress
Código de producto. 16412057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16412057 50 mg 50 miligramos
16425908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16412057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13907
MedChemExpress TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS 359
CAS 301305-73-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20N2O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)SC3=C1CCCC3)N
Peso molecular (g/mol) 360.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.43
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease