Learn More
R&D Systems™ TCS 359
Código de producto. 18075592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18075592 10 mg 10 miligramos
18055182 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18075592 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2591/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent FLT3 inhibitor
Potent inhibitor of FLT3 receptor tyrosine kinase (IC50 = 42 nM) that displays selectivity over a range of other kinases. Exhibits antiproliferative effects on MV4-11 cells, a human acute myelogenous leukemia cell line expressing a constitutively active mutant FLT3 (IC50 = 340 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301305-73-7
Fórmula molecular C18H20N2O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS 359
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.43
Pureza >99%
Peso molecular 360.428
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.