Learn More
Tocris Bioscience™ TCS 2510
Descripción
Highly selective EP4 agonist (EC50 = 2.5 nM; Ki = 1.2 nM). Displays no significant binding at other prostaglandin receptors at concentrations up to 14 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TCS 2510 |
| CAS | 346673-06-1 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C21H29N5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.49 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 383.496 |