Learn More
Tocris Bioscience™ TCS 2314
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18044232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18044232 50 mg 10 miligramos
18035322 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18044232 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3900/50
α4β1 (VLA-4) antagonist
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317353-73-4
Fórmula molecular C28H34N4O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS 2314
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.59
Pureza 98%
Peso molecular 522.602