Learn More
TCS 2314, MedChemExpress
Código de producto. 16467807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16467807 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16467807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12308
MedChemExpress TCS 2314 (compound 3) is orally active and selective very late antigen-4 (VLA-4, α4β1, CD49d/CD29) antagonist with an IC50 of 4.4 nM.
TCS 2314 (compound 3) is orally active and selective very late antigen-4 (VLA-4, α4β1, CD49d/CD29) antagonist with an IC50 of 4.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS 2314
Forma física Solid
CAS 317353-73-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H34N4O6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES O=C(O)CC1CCN(C([C@H]2N(C(CC3=CC=C(NC(NC4=CC=CC=C4C)=O)C=C3)=O)CCOC2)=O)CC1
Peso molecular (g/mol) 522.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.59
Porcentaje de pureza 99.0%