Learn More
R&D Systems™ TCS 2002
Código de producto. 18054642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18054642 10 mg 10 miligramos
18025302 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054642 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3869/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.45€
    226.80€ / 10 miligramos
    Ahorro 24.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent GSK-3β inhibitor
Potent inhibitor of GSK-3β (IC50 = 35 nM). Oral adminstration inhibits cold water stress-induced tau hyperphosphorylation in the mouse brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005201-24-0
Fórmula molecular C18H14N2O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS 2002
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.38
Pureza >99%
Peso molecular 338.381