Learn More
TCS 1105, TRC
Código de producto. 30426611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426611 10 mg
30423249 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT12713510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185391-33-7
Fórmula molecular C17 H13 F N2 O2
Peso molecular (g/mol) 296.296
Sinónimo TCS 1105, N-[(-4-Fluorophenyl)methyl]-α-oxo-1H-indole-3-acetamide
Nombre IUPAC N-[(4-fluorofenil)metil]-2-(1H-indol-3-il)-2-oxoacetamida
SMILES Fc1ccc(CNC(=O)C(=O)c2c[nH]c3ccccc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(-4-Fluorophenyl)methyl]-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13FN2O2/c18-12-7-5-11(6-8-12)9-20-17(22)16(21)14-10-19-15-4-2-1-3-13(14)15/h1-8,10,19H,9H2,(H,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.096