Learn More
TCS 1102, MedChemExpress
Código de producto. 16494248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494248 10 mg 10 miligramos
16410587 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10900
MedChemExpress TCS 1102 is a potent, dual orexin receptor antagonist (Ki values are 0.2 and 3 nM for OX2 and OX1 receptors respectively).
TCS 1102 is a potent, dual orexin receptor antagonist (Ki values are 0.2 and 3 nM for OX2 and OX1 receptors respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS 1102
CAS 916141-36-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26N4O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (212.50 mM)
SMILES O=C([C@H]1N(C(CSC2=NC3=CC=CC=C3N2C)=O)CCC1)NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 470.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.59
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation