missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR γδ Mouse anti-Human, FITC, Clone: B1, BD

Código de producto. 15891539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15891539 25 μg cada uno
15859808 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15891539 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 561995

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The B1 monoclonal antibody specifically binds to the γδ T cell receptor ( γδ TCR). This receptor complex consists of two disulfide-linked transmembrane glycoproteins, a γchain (45-60 kDa) and a δ subunit (40-60 kDa). The γδ TCR is associated with the signal-transducing CD3 complex. The γδ TCR is expressed by thymocytes and by peripheral T cell subsets (γδ T cells) that are located in the blood, liver, skin and various lymphoid and mucosal tissues. γδ T cells contribute to both innate and adaptive immune responses to infections and tumors. Reports suggest that γδ T cells may also play roles in antigen presentation and the regulation of autoimmune responses.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCR γδ
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B1
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado FITC
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.