Learn More
TCN238, MedChemExpress
Código de producto. 16496456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496456 100 mg 100 miligramos
16476058 10 mg 10 miligramos
16462197 50 mg 50 miligramos
16438667 5 mg 5 miligramos
16433426 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14419
MedChemExpress TCN238 is an orally bioavailable mGlu4 receptor positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 1 μM.
TCN238 is an orally bioavailable mGlu4 receptor positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCN238
Forma física Solid
CAS 125404-04-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11N3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (760.49 mM)
SMILES NC1=NC=CC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=N1
Peso molecular (g/mol) 197.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 98.31%