Learn More
TCN 213, TRC
Código de producto. 30414540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30414540 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30414540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT012570100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Cyclohexylmethyl)-2-((5-((phenylmethyl)amino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)-acetamide
CAS 556803-08-8
Fórmula molecular C18H24N4OS2
Cantidad 100 mg
Sinónimo TCN 213, N-(Cyclohexylmethyl)-2-[[5-[(phenylmethyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]-acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4OS2/c23-16(19-11-14-7-3-1-4-8-14)13-24-18-22-21-17(25-18)20-12-15-9-5-2-6-10-15/h2,5-6,9-10,14H,1,3-4,7-8,11-13H2,(H,19,23)(H,20,21)
SMILES C1CCC(CC1)CNC(=O)CSC2=NN=C(S2)NCC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 376.54