Learn More
TCN 213, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Cyclohexylmethyl)-2-((5-((phenylmethyl)amino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)-acetamide |
| CAS | 556803-08-8 |
| Fórmula molecular | C18H24N4OS2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | TCN 213, N-(Cyclohexylmethyl)-2-[[5-[(phenylmethyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N4OS2/c23-16(19-11-14-7-3-1-4-8-14)13-24-18-22-21-17(25-18)20-12-15-9-5-2-6-10-15/h2,5-6,9-10,14H,1,3-4,7-8,11-13H2,(H,19,23)(H,20,21) |
| SMILES | C1CCC(CC1)CNC(=O)CSC2=NN=C(S2)NCC3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 376.54 |