Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| 1,1-Dicloroeteno | 75-35-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dicloroetano | 107-06-2 | 2000μg/ml |
| 1,4-Diclorobenceno | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| 2-Butanona | 78-93-3 | 2000μg/ml |
| Benceno | 71-43-2 | 2000μg/ml |
| Tetracloruro de carbono | 56-23-5 | 2000μg/ml |
| Clorobenceno | 108-90-7 | 2000μg/ml |
| Cloroformo | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| Tetracloroeteno | 127-18-4 | 2000μg/ml |
| Tricloroeteno | 79-01-6 | 2000μg/ml |
| Cloruro de vinilo | 75-01-4 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Volatiles Spike |
| Nombre de nota | Métodos USEPA 1311, 1312 |
| Envase | Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima. |
| Métodos | Para los Métodos 1311, 1312, 8260B de la EPA de EE. UU. |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Material de referencia certificado |
| Solvent or Matrix | Metanol-P y T |
| Cantidad | 1 mL |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio