Learn More
Patrón TCLP 1 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11445948 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11445948 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
15668335 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445948 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor TCLP100
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ba500 μg/ml
Antígeno25 μg/ml
As25 μg/ml
Cr25 μg/ml
Pb25 μg/ml
Cd5 μg/ml
Se5 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCLP Standard 1
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 5% HNO3:
As    •25μg/mL
Ba    •500μg/mL
Cd    •5μg/mL
Cr    •25μg/mL
Pb    •25μg/mL
Hg†    •100μg/mL
Se    •5μg/mL
Ag    •25μg/mL
†Supplied separately.
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio