Learn More
Solución de adición extraíble base/neutra/ácido TCLP, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| 1,4-Diclorobenceno | 106-46-7 | 2000 μg/ml |
| 2,4,5-triclorofenol | 95-95-4 | 2000 μg/ml |
| 2,4,6-triclorofenol | 88-06-2 | 2000 μg/ml |
| 2,4-Dinitrotolueno | 121-14-2 | 2000 μg/ml |
| 2-metilfenol | 95-48-7 | 2000 μg/ml |
| 3-metilfenol | 108-39-4 | 2000 μg/ml |
| 4-metilfenol | 106-44-5 | 2000 μg/ml |
| Hexaclorobenceno | 118-74-1 | 2000 μg/ml |
| Hexaclorobutadieno | 87-68-3 | 2000 μg/ml |
| Hexacloroetano | 67-72-1 | 2000 μg/ml |
| Nitrobenceno | 98-95-3 | 2000 μg/ml |
| Pentaclorofenol | 87-86-5 | 2000 μg/ml |
| Piridina | 110-86-1 | 2000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TCLP Base/Neutral/Acid Extractable Spike Solution |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| CAS | 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2, 121-14-2, 95-48-7, 108-39-4 |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Dichlorobenzene,2 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Elemento | 1,4-Dichlorobenzene |
| Solvent or Matrix | MeCl |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2000 μg/ml |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio