missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TCK-1 (PPBP) de rata

Código de producto. 15435393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
15435393 96 pruebas 1 set
17195929 5 x 96 pruebas cada uno
18577834 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15435393

Marca: Invitrogen™ ERPPBP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.

ELISA

The Rat TCK-1 (PPBP) ELISA quantitates Rt TCK-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt TCK-1. Principle of the method The Rat TCK-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Los miembros de la subfamilia a-quimiocina de citoquinas inducibles, secretas y proinflamatorias contienen un motivo similar, en el que los dos primeros residuos de cisteína están separados por un único residuo (Cys-X-Cys), y también son quimiotácticos para los neutrófilos. La proteína básica de las plaquetas (PBP), miembro de la familia de las a-quimiocinas, reside en los gránulos a de las plaquetas y se libera al activarse. La ruptura proteolítica del amino terminal de PBP conduce a la generación de varios péptidos, entre los que se encuentran la PBP madura, el péptido activador del tejido conectivo III (CTAP III, también denominado factor de baja afinidad plaquetaria IV (LA-PF4)), la b-tromboglobulina (b-TG) y el péptido activador de neutrófilos 2 (NAP-2). La PBP y sus derivados truncados por N median inflamación y cicatrización de heridas. Específicamente, la NAP-2 activa la quimiotaxis y la desgranulación en los neutrófilos durante la inflamación. El gen que codifica la PBP humana se asigna al cromosoma 4q12-q13.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_714943.1
Intervalo del ensayo 68,59-50.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg
Intervalo de calibración De 80 pg/mL a 50000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta- NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 246358
Símbolo de gen Ppbp
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Cxcl7, Nap-2
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.