missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TCF20 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15725711 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15725711 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15725711 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA557816

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SEGSSQPEEQ LKSPMAESLD GGCSSSSEDQ GERVRQLSGQ STSSDTTYKG GASEKAGSSP AQGAQNEPPR LNASPAAREE ATSPGAKDMP LSSDGNPKVN EKTVGVIVS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 90%.

This gene encodes a transcription factor that recognizes the platelet-derived growth factor-responsive element in the matrix metalloproteinase 3 promoter. The encoded protein is thought to be a transcriptional coactivator, enhancing the activity of transcription factors such as JUN and SP1. Mutations in this gene are associated with autism spectrum disorders. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF20
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TCF20
N.º de referencia del gen Q9UGU0
Alias de gen 2810438H08Rik; AR1; KIAA0292; mKIAA0292; Nuclear factor SPBP; Protein AR1; SPBP; SPRE-binding protein; stromelysin 1 PDGF responsive element binding protein; stromelysin 1 PDGF-responsive element-binding protein; stromelysin PDGF responsive element binding protein transcription factor; stromelysin-1 PDGF-responsive element-binding protein; stromelysin-1 platelet-derived growth factor-responsive element binding protein; Tcf20; TCF-20; Transcription factor 20; transcription factor 20 (AR1)
Símbolos de los genes TCF20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TCF20. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95352).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.