Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de flujo continuo TCF-20
Código de producto. 15626287 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1350 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15626287 1350 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15626287 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59995.00€
    56700.00€ / paquete de 1
    Ahorro 3295.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Realice tareas de bioprocesamiento o separación de grandes volúmenes con un contenido de sólidos muy bajo.
Realice tareas de bioprocesamiento o separación de grandes volúmenes con un contenido de sólidos muy bajo con el rotor de flujo continuo Thermo Scientific™ TCF-20. Las innovaciones del rotor—, como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ la identificación instantánea de rotores Thermo Scientific™ Auto-ID™ y las asas de control de la velocidad en las tapas del rotor—, reducen el tiempo de preparación de la centrifugación y garantizan que el rotor se fije de forma segura.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de flujo continuo TCF-20
Material Titanio
Tipo Rotor de flujo continuo
Capacidad 1350 mL
RCF máx. 42.913 x g
Vel. máx 20.000 rpm
Radio (métrico) 96 mm
Radio mín. (métrico) 26 mm
Factor K 826
Peso neto 17,2 lb (7,8 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000
Biocontainment Sí