Learn More
Clorhidrato TCEP, TRC
Código de producto. 30009478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009478 1 g 1 g
30004865 10 g 10 g
30003306 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0125001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51805-45-9
Fórmula molecular C9 H15 O6 P . Cl H
Peso molecular (g/mol) 286.65
Sinónimo Tris (2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride (TCEP)
Nombre IUPAC ácido 3-[bis(2-carboxietil)fosfanil]propanoico; clorhidrato
SMILES Cl.OC(=O)CCP(CCC(=O)O)CCC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material TCEP Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0373
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.